Läs mer
2,3-Pyridindikarboxylsyra, 99 %
Produktkod. 10551374 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10551374 500 g Plastflaska 500g
10793275 25 g Plastflaska 25g
10123520 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10551374 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131855000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 89-00-9 | C7H5NR4 | 167,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-00-9
Molekylformel C7H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 167.12
MDL-nummer MFCD00006295
InChI-nyckel GJAWHXHKYYXBSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinolinic acid, 2,3-pyridinedicarboxylic acid, quinolinate, pyridine-2,3-dicarboxylate, unii-f6f0hk1urn, 2,3-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-2,3-carboxylate, f6f0hk1urn, pyridin-2,3-dicarbonsaeure, 2,3-pyridinedicarboxylate
PubChem CID 1066
ChEBI CHEBI:16675
IUPAC-namn pyridin-2,3-dikarboxylsyra
LEDER C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Pyridinedicarboxylic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 188 °C till 190 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 22, 150
Merck Index 15, 8190
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,55%. Andra lösligheter: lösliga i alkalier, lätt lösliga i alkohol, praktiskt taget olösliga i eter och bensen
Formel vikt 167.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Pyridinedicarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.