Läs mer
2,3-Pyridindikarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30040358
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040358 1 g
30005106 10 g
18061640 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30040358 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9916301G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-00-9
Molekylformel C7 H5 N O4
Molekylvikt (g/mol) 167.12
Synonym Quinolinic Acid, Pyridine-2,3-dicarboxylic Acid, Pyridin-2,3-dicarbonsaeure, NSC 13127, NSC 18836, NSC 403247;
IUPAC-namn Pyridin-2,3-dikarboxylsyra
LEDER OC(=O)c1cccnc1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Pyridinedicarboxylic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-8-5(4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Formel vikt 167.0219