Läs mer
2-(3-Pyridyl)-1,3-tiazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Pyridyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 206.22 |
| Procent renhet | 97% |