Läs mer
2-(3-Pyridyl)-2-oxazoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Pyridyl)-2-oxazoline |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O/c1-2-7(6-9-3-1)8-10-4-5-11-8/h1-3,6H,4-5H2 |
| Formel vikt | 148.0637 |
| Procent renhet | >95% |