Läs mer
2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid, 97%
Produktkod. 15421376
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421376 250 mg 250mg
15470848 1 g 1g
15480848 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15421376 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54593.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 312496-16-5 | C13H9N3O2 | 239.234 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 312496-16-5
Molekylformel C13H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 239.234
MDL-nummer MFCD01414693
InChI-nyckel DHRPCXYIVJXXJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzimidazole-6-carboxylicacid, 2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-3h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-3h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-3-pyridyl benzimidazole-6-carboxylic acid, 6-carboxy-2-pyridin-3-yl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-3-yl-1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-3h-benzimidazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2771805
IUPAC-namn 2-pyridin-3-yl-3H-bensimidazol-5-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=CN=C1)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 239.23
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylicacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.