Läs mer
2-(3-Pyridyl)benzimidazole, 97%
Produktkod. 15488237
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488237 5 g 5g
15498237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51785.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1137-67-3 | C12H9N3 | 195.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1137-67-3
Molekylformel C12H9N3
Molekylvikt (g/mol) 195.23
MDL-nummer MFCD00022665
InChI-nyckel BOUOQESVDURNSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridin-3-yl-1h-benzo d imidazole, 2-3-pyridyl benzimidazole, 2-3-pyridyl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-3-yl-1h-1,3-benzodiazole, 2-3-pyridinyl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-3-yl-1h-benzoimidazole, chembl83103, 2-pyridin-3-yl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-3-pyridinyl, ldha inhibitor, 10
PubChem CID 247635
IUPAC-namn 2-pyridin-3-yl-lH-bensimidazol
LEDER N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Pyridyl)benzimidazole
Smältpunkt 254°C to 260°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Formel vikt 195.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.