Läs mer
2-(3-Pyridyl)etan-1-ol, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Pyridyl)ethan-1-ol |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 123.15 |
| Procent renhet | 97% |