Läs mer
2-(3-Pyridyl)etan-1-ol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10469454
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10469454 5 g 5g
10272312 250 mg 250mg
10009421 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10469454 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM09875DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 6293-56-7
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.155
MDL-nummer MFCD00831047
InChI-nyckel YPWSASPSYAWQRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridineethanol, 3-2-hydroxyethyl pyridine, 2-pyridin-3-yl ethanol, 2-3-pyridyl ethan-1-ol, 2-3-pyridyl-1-ethanol, 2-pyridin-3-yl ethan-1-ol, 3-pyridylethanol, 2-3-pyridyl ethanol, pyridyl-3-methylcarbinol, 3-hydroxyethyl pyridine
PubChem CID 80515
IUPAC-namn 2-pyridin-3-yletanol
LEDER C1=CC(=CN=C1)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Pyridyl)ethan-1-ol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 123.15
Procent renhet 97%