Läs mer
2-[3-(R)-[3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl)phenyl]-3-hydroxypropyl]phenyl-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R)-1-(3-((E)-2-(7-Chloro-2-quinolyl)vinyl)phenyl)-3-(2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl)propan-1-ol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H28ClNO2/c1-29(2,33)26-9-4-3-7-21(26)13-17-28(32)23-8-5-6-20(18-23)10-15-25-16-12-22-11-14-24(30)19-27(22)31-25/h3-12,14-16,18-19,28,32-33H,13,17H2,1-2H3/b15-10+/t28-/m1/s1 |
| Formel vikt | 457.1809 |