missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[3-(S)-[3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl)phenyl]-3-hydroxypropyl]benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[3-(S)-[3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl)phenyl]-3-hydroxypropyl]benzoic acid methyl ester |
| CAS | 142569-69-5 |
| Molekylformel | C28 H24 Cl N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-[3-(S)-[3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)(E/Z)ethenyl)phenyl]-3-hydroxypropyl]benzoic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H24ClNO3/c1-33-28(32)25-8-3-2-6-20(25)12-16-27(31)22-7-4-5-19(17-22)9-14-24-15-11-21-10-13-23(29)18-26(21)30-24/h2-11,13-15,17-18,27,31H,12,16H2,1H3/t27-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)c1ccccc1CC[C@H](O)c2cccc(C=Cc3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2 |
| IUPAC-namn | methyl 2-[(3S)-3-[3-[2-(7-chloro-2-quinolyl)vinyl]phenyl]-3-hydroxy-propyl]benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 457.95 |
| Formel vikt | 457.1445 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?