Läs mer
2-[3-(S)-[3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl)phenyl]-3-hydroxypropyl]phenyl-2-(1’-hydroxy-2’-methoxymethyl)propanol (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[3-(S)-[3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl)phenyl]-3-hydroxypropyl]phenyl-2-(1'-hydroxy-2'-methoxymethyl)propanol (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 184764-20-3 |
| Molekylformel | C31 H32 Cl N O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H32ClNO4/c1-31(35,20-37-21-36-2)28-9-4-3-7-23(28)13-17-30(34)25-8-5-6-22(18-25)10-15-27-16-12-24-11-14-26(32)19-29(24)33-27/h3-12,14-16,18-19,30,34-35H,13,17,20-21H2,1-2H3/b15-10+/t30-,31?/m0/s1 |
| LEDER | COCOCC(C)(O)c1ccccc1CC[C@H](O)c2cccc(\C=C\c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2 |
| IUPAC-namn | 2-[2-[(3S)-3-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-hydroxypropyl]phenyl]-1-(methoxymethoxy)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 518.043 |
| Formel vikt | 517.202 |