Läs mer
2-(3-sec-Butyl-5-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315153
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30315153 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 30315153 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC10931121
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol
CAS 36437-37-3
Analyt- eller komponentnamn 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol
Frakt skick +20°C
Molekylformel C20 H25 N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1-dimethylethyl)-6-(1-methylpropyl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3-sec-butyl-5-tert-butylphenyl) benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3-sec-butyl-5-tert-butylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol, 2-(3-sec-Butyl-5-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(3'-sec-Butyl-5'-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(Benzotriazol-2-yl)-6-butan-2-yl-4-tert-butylphenol, 4-tert-Butyl-6-sec-butyl-2-(2H-benzotriazol-2-yl)phenol, Chisorb 350, Eversorb 79, UV 350
InChI formel InChI=1S/C20H25N3O/c1-6-13(2)15-11-14(20(3,4)5)12-18(19(15)24)23-21-16-9-7-8-10-17(16)22-23/h7-13,24H,6H2,1-5H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCC(C)c1cc(cc(c1O)n2nc3ccccc3n2)C(C)(C)C
IUPAC-namn 2-(benzotriazol-2-yl)-6-butan-2-yl-4-tert-butylphenol
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 323.43
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 323.1998 g/mol