Läs mer
2(3)-tert-butyl-4-metoxyfenol, 96 %
Produktkod. 11495537
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495537 50 g 50g
11405547 250 g 250g
11485537 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23530.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25013-16-5 | C11H16O2 | 180,247 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Applikationer
2(3)-tert-Butyl-4-metoxifenol används som en industriell antioxidant. Det används som livsmedelstillsats, konserveringsmedel i livsmedelsförpackningar, djurfoder, kosmetika, gummi och petroleumprodukter.
Löslighet
Löslig i etanol, metanol, kloroform, fetter och oljor. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvaras mörkt. Förvaras åtskilt från ljus, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25013-16-5
Molekylformel C11H16O2
Molekylvikt (g/mol) 180.247
MDL-nummer MFCD01779059
InChI-nyckel MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
PubChem CID 8456
ChEBI CHEBI:76358
IUPAC-namn 2-tert-butyl-4-metoxifenol
LEDER CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Smältpunkt 55 °C till 65 °C
Kvantitet 50 g
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,1547
Löslighetsinformation Löslig i etanol, metanol, kloroform, fetter och oljor. Olöslig i vatten.
Formel vikt 180.25
Procent renhet 96%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Butylated hydroxyanisole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.