Läs mer
2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 96%
Produktkod. p-7027067
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11495537
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23530.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 25013-16-5 | C11H16O2 | 180.247 g/mol
2(3)-tert-butyl-4-metoxifenol används som en industriell antioxidant. Det används som livsmedelstillsats, konserveringsmedel i livsmedelsförpackningar, djurfoder, kosmetika, gummi och petroleumprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2(3)-tert-Butyl-4-metoxifenol används som en industriell antioxidant. Det används som livsmedelstillsats, konserveringsmedel i livsmedelsförpackningar, djurfoder, kosmetika, gummi och petroleumprodukter.
Löslighet
Löslig i etanol, metanol, kloroform, fetter och oljor. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvaras mörkt. Förvaras åtskilt från ljus, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25013-16-5
Molekylformel C11H16O2
Molekylvikt (g/mol) 180.247
MDL-nummer MFCD01779059
InChI-nyckel MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
PubChem CID 8456
ChEBI CHEBI:76358
IUPAC-namn 2-tert-butyl-4-metoxifenol
LEDER CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Smältpunkt 55 °C till 65 °C
Kvantitet 50 g
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,1547
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,methanol,chloroform,fats,and oils. Insoluble in water.
Formel vikt 180.25
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.