missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(3-(tert-Butylamino)-2-hydroxypropyl)-4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-(tert-Butylamino)-2-hydroxypropyl)-4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one |
| CAS | 158636-97-6 |
| Molekylformel | C13H24N4O3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Timolol Impurity H, 2-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropyl]-4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24N4O3S/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-17-12(19)11(15-21-17)16-4-6-20-7-5-16/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)NCC(O)CN1SN=C(N2CCOCC2)C1=O |
| IUPAC-namn | 2-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropyl]-4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.42 |
| Formel vikt | 316.1569 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?