Läs mer
2-(3-tienyl)etanohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10692463
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10692463 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10692463 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB02354DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Thienyl)ethanohydrazide
CAS 175276-94-5
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H8N2OS
MDL-nummer MFCD00052946
Kvantitet 1 g
Synonym 2-thiophen-3-yl acetohydrazide, thiophene-3-acetic acid hydrazide, 2-3-thienyl acetohydrazide, 2-thien-3-yl acetohydrazide, 3-thiopheneacetic acid,hydrazide, 3 thienyl-acetic acid hydrazide, 2-thien-3-ylacetohydrazide, acmc-20ajii, maybridge1_008350, 3-thienyl acetohydrazide
InChI-nyckel YNMRDHMMFCGQBD-UHFFFAOYSA-N
LEDER NNC(=O)CC1=CSC=C1
IUPAC-namn 2-(tiofen-3-yl)acetohydrazid
Molekylvikt (g/mol) 156.20
PubChem CID 468649
Formel vikt 156.21
Procent renhet 97%