Läs mer
2-(3-tienyl)etanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10134600 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10134600 5 g Glasflaska 5g
10677114 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10134600 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 211710050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13781-67-4 | C6H8OS | 128.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13781-67-4
Molekylformel C6H8OS
Molekylvikt (g/mol) 128.19
MDL-nummer MFCD00009766
InChI-nyckel YYPNNBPPDFTQFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophen-3-yl ethanol, 3-thiopheneethanol, 2-3-thienyl ethanol, thiophene-3-ethanol, 3-2-hydroxyethyl thiophene, 2-thiophen-3-yl ethan-1-ol, 2-thien-3-yl ethan-1-ol, 3-thiophene-ethanol, pubchem20415
PubChem CID 83731
LEDER OCCC1=CSC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Thienyl)ethanol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.1400g/mL, 1.14
Kokpunkt 110.0°C to 111.0°C (14.0 mmHg)
Flampunkt 92°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5510 to 1.5530
Kvantitet 5 g
Beilstein 17, IV, 1277
IUPAC-namn 2-(tiofen-3-yl)etan-1-ol
Formel vikt 128.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.