Läs mer
2,3-Thioepoxy Madol, TRC
Produktkod. 30457087
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30457087 1 mg
1 options
Produktkod. 30457087 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3444251MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Thioepoxy Madol
CAS 4267-80-5
Molekylformel C20 H32 O S
Kvantitet 1 mg
Synonym (2α,3α,5α,17β)-2,3-Epithio-17-methylandrostan-17-ol, 2α,3α-Epithio-17α-methyl-5α-androstan-17β-ol, Hemapolin
InChI formel InChI=1S/C20H32OS/c1-18-11-17-16(22-17)10-12(18)4-5-13-14(18)6-8-19(2)15(13)7-9-20(19,3)21/h12-17,21H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-/m0/s1
LEDER C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H]5S[C@@H]5C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Molekylvikt (g/mol) 320.53
Formel vikt 320.2174