missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diflufenican Metabolite AE B107137 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8F3NO3/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)20-11-10(12(18)19)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,18,19) |
| Formel vikt | 283.0456 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?