Läs mer
2(3H)-Benzofuranon, TRC
Produktkod. 30338558
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30338558 5 g
1 options
Produktkod. 30338558 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2036355G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2(3H)-Benzofuranone
CAS 553-86-6
Molekylformel C8H6O2
Kvantitet 5 g
Synonym 2,3-Dihydrobenzofuran-2-one, 2-Benzofuranone, 2-Coumaranone, 2-Coumarone, 3H-Benzofuran-2-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one, Cumaranone, Isophthalide, NSC 227414, o-Hydroxyphenylacetic acid γ-lactone, α-Coumaranone
InChI formel InChI=1S/C8H6O2/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4H,5H2
LEDER O=C1Cc2ccccc2O1
IUPAC-namn 3H-1-benzofuran-2-one
Molekylvikt (g/mol) 134.13
Formel vikt 134.0368