Läs mer
2(3H)-Benzofuranon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2(3H)-Benzofuranone |
| CAS | 553-86-6 |
| Molekylformel | C8H6O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2,3-Dihydrobenzofuran-2-one, 2-Benzofuranone, 2-Coumaranone, 2-Coumarone, 3H-Benzofuran-2-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one, Cumaranone, Isophthalide, NSC 227414, o-Hydroxyphenylacetic acid γ-lactone, α-Coumaranone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O2/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4H,5H2 |
| LEDER | O=C1Cc2ccccc2O1 |
| IUPAC-namn | 3H-1-benzofuran-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.13 |
| Formel vikt | 134.0368 |