Läs mer
2(3H)-Benzothiazolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2(3H)-Benzothiazolone |
| Analyt- eller komponentnamn | 2(3H)-Benzothiazolone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NOS/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 151.0092 |