Läs mer
2-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benz[de]isoquinolin-1-one Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benz[de]isoquinolin-1-one Hydrochloride |
| CAS | 135729-66-7 |
| Molekylformel | C19H23ClN2O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benz[de]isoquinolin-1-one Monohydrochloride, 2-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benz[de]isoquinolin-1-one Monohydrochloride, RS 42358-198 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,11,13,17H,1,3,5,7-10,12H2;1H/t17-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.O=C1N(C=C2CCCc3cccc1c23)[C@H]4CN5CCC4CC5 |
| IUPAC-namn | 2-[(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-5,6-dihydro-4H-benzo[de]isoquinolin-1-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.85 |
| Formel vikt | 330.1499 |