Läs mer
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)fenoxi]acetamidoxim, 97 %
Produktkod. 11490210
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490210 250 mg 250mg
11400220 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490210 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50673.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 258521-20-9 | C10H10N4O3 | 234,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 258521-20-9
Molekylformel C10H10N4O3
Molekylvikt (g/mol) 234.22
MDL-nummer MFCD01764763
InChI-nyckel RNDSGEINHPCNQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenoxy acetamidoxime, 1-hydroxyimino-2-4-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenoxy ethylamine
PubChem CID 57376339
IUPAC-namn N'-hydroxi-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)fenoxi]etanimidamid
LEDER NC(COC1=CC=C(C=C1)C1=NN=CO1)=NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 234.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.