Läs mer
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)fenoxi]acetamidoxim, TRC
Produktkod. 30423032
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30423032 100 mg
1 options
Produktkod. 30423032 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO844995100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime
CAS 258521-20-9
Molekylformel C10H10N4O3
Kvantitet 100 mg
Synonym N-Hydroxy-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenoxy]-ethanimidamide
InChI formel InChI=1S/C10H10N4O3/c11-9(14-15)5-16-8-3-1-7(2-4-8)10-13-12-6-17-10/h1-4,6,15H,5H2,(H2,11,14)
LEDER ONC(=N)COc1ccc(cc1)c2ocnn2
IUPAC-namn N-hydroxy-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)fenoxi]etanimidamid
Molekylvikt (g/mol) 234.21
Formel vikt 234.0753