Läs mer
2-(4-((1-(Metaxkarbonyl)-2-oxocyklopentyl)metyl)fenyl)propansyra, TRC
Produktkod. 30475466
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30475466 100 mg
30477565 50 mg
30477989 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30475466 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM267850100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1027957-36-3
Molekylformel C17H20O5
Molekylvikt (g/mol) 304.34
Synonym 4-[[1-(Methoxycarbonyl)-2-oxocyclopentyl]methyl]-alpha-methyl-benzeneacetic Acid
IUPAC-namn 2-[4-[(1-metoxikarbonyl-2-oxocyklopentyl)metylfenyl]propansyra
LEDER COC(=O)C1(Cc2ccc(cc2)C(C)C(=O)O)CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-((1-(Methoxycarbonyl)-2-oxocyclopentyl)methyl)phenyl)propanoic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20O5/c1-11(15(19)20)13-7-5-12(6-8-13)10-17(16(21)22-2)9-3-4-14(17)18/h5-8,11H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,19,20)
Formel vikt 304.1311