Läs mer
2-[4-(1-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
2-[4-(1-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-(1-Methylpropyl)-phenyl]propanoic Acid |
| CAS | 64451-76-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[4-(1-Methylpropyl)-phenyl]propanoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H18 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[4-(1-Methylpropyl)-phenyl]propanoic Acid, Ibuprofen Imp. O (EP), Ibuprofen Impurity O |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c1-4-9(2)11-5-7-12(8-6-11)10(3)13(14)15/h5-10H,4H2,1-3H3,(H,14,15) |
| LEDER | CCC(C)c1ccc(cc1)C(C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(4-butan-2-ylphenyl)propanoic acid |
| Visa mer |