Läs mer
2-[[4-[[2-(1,1-Dimethylethoxy)phenyl]amino]-6-(1-pyrrolidinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-((4-((2-(1,1-Dimethylethoxy)phenyl)amino)-6-(1-pyrrolidinyl)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)ethanol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28N6O2/c1-19(2,3)27-15-9-5-4-8-14(15)21-17-22-16(20-10-13-26)23-18(24-17)25-11-6-7-12-25/h4-5,8-9,26H,6-7,10-13H2,1-3H3,(H2,20,21,22,23,24) |
| Formel vikt | 372.2274 |