Läs mer
2-[4-[2-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-[2-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethanol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23ClN2O/c20-18-7-5-16(6-8-18)19-4-2-1-3-17(19)15-22-11-9-21(10-12-22)13-14-23/h1-8,23H,9-15H2 |
| Formel vikt | 330.15 |