Läs mer
2,4,2',4'-Tetrabromodiphenyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PBDE 47 (2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl Ether) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Br4O/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6H |
| Formel vikt | 481.7152 |
| Procent renhet | >95% |