Läs mer
2-[4-[[2-Butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)imidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzonitrile, Mikromol™
Beskrivning
2-[4-[[2-Butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)imidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzonitrile
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Des[2'-(1H-tetrazol-5-yl)] 2-Cyanolosartan |
| CAS | 114772-55-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Des[2'-(1H-tetrazol-5-yl)] 2-Cyanolosartan |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H22 Cl N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4'-[[2-butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl]methyl]- [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 2-Butyl-4-chloro-1-[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-5-hydroxymethylimidazole, 4'-(2-Butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-1H-imidazol-1-yl)-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22ClN3O/c1-2-3-8-21-25-22(23)20(15-27)26(21)14-16-9-11-17(12-10-16)19-7-5-4-6-18(19)13-24/h4-7,9-12,27H,2-3,8,14-15H2,1H3 |
| LEDER | CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3C#N |
| IUPAC-namn | 2-[4-[[2-butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)imidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzonitrile |
| Visa mer |