Läs mer
2-(4-((2-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-((2-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)ethanol |
| CAS | 109808-63-1 |
| Molekylformel | C19H23ClN2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-[(2-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazineethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23ClN2O/c20-18-9-5-4-8-17(18)19(16-6-2-1-3-7-16)22-12-10-21(11-13-22)14-15-23/h1-9,19,23H,10-15H2 |
| LEDER | OCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3Cl |
| IUPAC-namn | 2-[4-[(2-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.85 |
| Formel vikt | 330.1499 |