Läs mer
2-[4-(2-furyl)fenyl]-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10471134
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10471134 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10183953 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10471134 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34439CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 868755-79-7
Molekylformel C16H19BO3
Molekylvikt (g/mol) 270.14
MDL-nummer MFCD08435855
InChI-nyckel PUCSCLCOEROOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fur-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-2-furyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-furan-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-2-furanyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-fur-2-yl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 18525723
IUPAC-namn 2-[4-(furan-2-yl)fenyl]-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-(2-Furyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 270.13
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk