Läs mer
2-[4-(2-hydroxy-2-metylpropyl)fenyl]propansyra (2-hydroxyibuprofen), Mikromol™
Produktkod. 17980806
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17980806 25 mg
17972166 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17980806 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0002.320025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-[4-(2-Hydroxy-2-metylpropyl)fenyl]propansyra (2-Hydroxyibuprofen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (2-Hydroxyibuprofen)
CAS 51146-55-5
Analyt- eller komponentnamn 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (2-Hydroxyibuprofen)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H18 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, 2-Hydroxyibuprofen, 4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)-alpha-methylbenzeneacetic acid, 2,4'-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenylpropionic acid, 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid, 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid, Hydroxyibuprofen, Ibuprofen OH
InChI formel InChI=1S/C13H18O3/c1-9(12(14)15)11-6-4-10(5-7-11)8-13(2,3)16/h4-7,9,16H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
LEDER CC(C(=O)O)c1ccc(CC(C)(C)O)cc1
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxy-2-metylpropyl)fenyl]propansyra
Molekylvikt (g/mol) 222.28
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 222,1256 g/mol