Läs mer
2-[4-(2-Methylpropenyl)phenyl]propionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-(2-Methyl-propenyl)phenyl]propionic Acid |
| CAS | 75625-99-9 |
| Molekylformel | C13 H16 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methyl-1-propenyl)- (9CI), Gx 258 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,15) |
| LEDER | CC(C(=O)O)c1ccc(C=C(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(2-methylprop-1-enyl)phenyl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.26 |
| Formel vikt | 204.115 |