Läs mer
2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol, Mikromol™
Produktkod. 30049554
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049554 100 mg
1 options
Produktkod. 30049554 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0002.36
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol
CAS 36039-35-7
Analyt- eller komponentnamn 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H18 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol, Ibuprofen Imp. Q (EP), Ibuprofen Impurity Q
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13/h3-6,10,13H,7-9H2,1-2H3
LEDER CC(C)Cc1ccc(CCO)cc1
IUPAC-namn 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethanol
Molekylvikt (g/mol) 178.27
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 178.1358 g/mol