Läs mer
2-(4-((2-Oxocyclopentyl)methyl)phenyl)propanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-((2-Oxocyclopentyl)methyl)phenyl)propanoic acid |
| CAS | 68767-14-6 |
| Molekylformel | C15H18O3 |
| MDL-nummer | MFCD00864331 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | CC(C1=CC=C(CC2C(CCC2)=O)C=C1)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.30 |
| Procent renhet | 97% |