Läs mer
2,4'-(2-Pyridinyl-2methylene)diphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15NO2/c20-14-10-8-13(9-11-14)18(16-6-3-4-12-19-16)15-5-1-2-7-17(15)21/h1-12,18,20-21H |
| Formel vikt | 277.1103 |