missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[[4-[2-(tert-Butoxycarbonyl)ethyl]phenylethyl]amino]2’,3’-O-isopropylideneadenosine-5’-N-ethylcarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[[4-[2-(tert-Butoxycarbonyl)ethyl]phenylethyl]amino]2',3'-O-isopropylideneadenosine-5'-N-ethylcarboxamide |
| CAS | 120225-76-5 |
| Molekylformel | C30 H41 N7 O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H41N7O6/c1-7-32-26(39)22-21-23(43-30(5,6)42-21)27(40-22)37-16-34-20-24(31)35-28(36-25(20)37)33-15-14-18-10-8-17(9-11-18)12-13-19(38)41-29(2,3)4/h8-11,16,21-23,27H,7,12-15H2,1-6H3,(H,32,39)(H3,31,33,35,36)/t21-,22+,23-,27-/m1/s1 |
| LEDER | CCNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)n3cnc4c(N)nc(NCCc5ccc(CCC(=O)OC(C)(C)C)cc5)nc34 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 3-[4-[2-[[9-[(3aR,4R,6S,6aS)-6-(ethylcarbamoyl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-6-aminopurin-2-yl]amino]ethyl]phenyl]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 595.69 |
| Formel vikt | 595.3118 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?