Läs mer
2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetic Acid, Mikromol™
Produktkod. 17932886
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
17932886 50 mg
1 options
Produktkod. 17932886 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0013.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetic Acid
CAS 56392-14-4
Analyt- eller komponentnamn 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H21 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetic Acid, Atenolol Imp. G (EP), Atenolol Related Compound C, Atenolol Impurity G
InChI formel InChI=1S/C14H21NO4/c1-10(2)15-8-12(16)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(17)18/h3-6,10,12,15-16H,7-9H2,1-2H3,(H,17,18)
LEDER CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(=O)O)cc1
IUPAC-namn 2-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 267.32
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 267.1471 g/mol