Läs mer
2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetonitrile; (Atenolol Impurity H), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetonitrile |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-11(2)16-9-13(17)10-18-14-5-3-12(4-6-14)7-8-15/h3-6,11,13,16-17H,7,9-10H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 248.1525 |