Läs mer
2-[4-[(2RS)-3-Amino-2-hydroxypropoxy]fenyl]acetamid, Mikromol™
Produktkod. 30049144
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049144 25 mg
1 options
Produktkod. 30049144 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0013.180025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-[4-[(2RS)-3-Amino-2-hydroxypropoxy]fenyl]acetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide
CAS 81346-71-6
Analyt- eller komponentnamn 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H16 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzeneacetamide, 4-(3-amino-2-hydroxypropoxy)-, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)benzeneacetamide, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide, Atenolol Impurity J
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O3/c12-6-9(14)7-16-10-3-1-8(2-4-10)5-11(13)15/h1-4,9,14H,5-7,12H2,(H2,13,15)
LEDER NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
IUPAC-namn 2-[4-(3-amino-2-hydroxypropoxy)fenyl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 224.26
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 224,1161 g/mol