Läs mer
2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Mikromol™
Produktkod. 18053400
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
18053400 25 mg
1 options
Produktkod. 18053400 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0013.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide
CAS 115538-83-5
Analyt- eller komponentnamn 2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C11 H14 Cl N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. D (EP), Atenolol Impurity D
InChI formel InChI=1S/C11H14ClNO3/c12-6-9(14)7-16-10-3-1-8(2-4-10)5-11(13)15/h1-4,9,14H,5-7H2,(H2,13,15)
LEDER NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)CCl)cc1
IUPAC-namn 2-[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetamide
Molekylvikt (g/mol) 243.69
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 243.0662 g/mol