Läs mer
2-[4-[[(2RS)-Oxiran-2-yl]methoxy]phenyl]acetamide, Mikromol™
Beskrivning
2-[4-[[(2RS)-Oxiran-2-yl]methoxy]phenyl]acetamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-[[(2RS)-Oxiran-2-yl]methoxy]phenyl]acetamide |
| CAS | 29122-69-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[4-[[(2RS)-Oxiran-2-yl]methoxy]phenyl]acetamide |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C11 H13 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-[4-[[(2RS)-Oxiran-2-yl]methoxy]phenyl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c12-11(13)5-8-1-3-9(4-2-8)14-6-10-7-15-10/h1-4,10H,5-7H2,(H2,12,13) |
| LEDER | NC(=O)Cc1ccc(OCC2CO2)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]acetamide |
| Visa mer |