Läs mer
2-[4-[3-(10H-fenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]etanol, Mikromol™
Beskrivning
2-[4-[3-(10H-fenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]etanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol |
| CAS | 3533-97-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H27 N3 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Perphenazine Imp. B (EP), Perphenazine USP Related Compound B, Perphenazine USP RC B, 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Related Compound B, Perphenazine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27N3OS/c25-17-16-23-14-12-22(13-15-23)10-5-11-24-18-6-1-3-8-20(18)26-21-9-4-2-7-19(21)24/h1-4,6-9,25H,5,10-17H2 |
| LEDER | OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccccc24)CC1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(3-fenothiazin-10-ylpropyl)piperazin-1-yl]etanol |
| Visa mer |