Läs mer
2-[4-[3-(2-Klor-5-oxido-10H-fenotiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]etanol (Perfenazinsulfoxid), Mikromol™
Produktkod. 17903926
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17903926 25 mg
17901916 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17903926 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0826.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-[4-[3-(2-Klor-5-oxido-10H-fenotiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]etanol (Perfenazinsulfoxid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perphenazine Sulfoxide
CAS 10078-25-8
Analyt- eller komponentnamn Perphenazine Sulfoxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H26 Cl N3 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Perphenazine Imp. A (EP), Perphenazine Sulfoxide, 2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Sulphoxide, Perphenazine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
LEDER OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC-namn 2-[4-[3-(2-kloro-5-oxofenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]etanol
Molekylvikt (g/mol) 419.97
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 419,1434 g/mol