Läs mer
2-[4-[3-[5,5-Dioxo-2-(trifluormetyl)-10H-5λ6-fenothiazin-10-yl] propyl] piperazin-1-yl]etanol (Flufenazin S,S-dioxid; Flufenazin Sulfon), Mikromol™
Produktkod. 30051002
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051002 25 mg
1 options
Produktkod. 30051002 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0114.050025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-[4-[3-[5,5-Dioxo-2-(trifluormetyl)-10H-5λ6-fenothiazin-10-yl] propyl] piperazin-1-yl]etanol (Flufenazin S,S-dioxid; Flufenazin sulfon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluphenazine Sulfone
CAS 1476-79-5
Analyt- eller komponentnamn Fluphenazine Sulfone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H26 F3 N3 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[3-[5,5-dioxido-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]- (9CI), 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, S,S-dioxide, Fluphenazine S,S-Dioxide, Fluphenazine Sulfone, 2-[4-[3-[5,5-Dioxo-2-(trifluoromethyl)-10H-5lambda6-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Fluphenazine Related Compound B, Fluphenazine Dihydrochloride Impurity B, Fluphenazine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C22H26F3N3O3S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)32(21,30)31)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
LEDER OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC-namn 2-[4-[3-[5,5-dioxo-2-(trifluormetyl)fenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]etanol
Molekylvikt (g/mol) 469.52
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 469,1647 g/mol