Läs mer
2,4:3,5-Di-O-methylene-D-glucaric Acid 1-Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4:3,5-Di-O-methylene-D-glucaric Acid 1-Methyl Ester |
| CAS | 466690-79-9 |
| Molekylformel | C9H12O8 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O8/c1-13-9(12)7-5-4(14-3-17-7)6(8(10)11)16-2-15-5/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,10,11)/t4-,5-,6-,7+/m0/s1 |
| LEDER | COC([C@H]1[C@]2([H])[C@@](OCO1)([H])[C@H](OCO2)C(O)=O)=O |
| IUPAC-namn | (4S,4aS,8R,8aS)-8-(methoxycarbonyl)tetrahydro-[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxine-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.19 |
| Formel vikt | 248.05 |