missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4:3,5-Di-O-methylene-D-gluconic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4:3,5-Di-O-methylene-D-gluconic Acid Methyl Ester |
| CAS | 27934-92-5 |
| Molekylformel | C9H14O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methyl 2,4:3,5-di-O-methylene-D-gluconate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O7/c1-12-9(11)8-7-6(14-4-16-8)5(2-10)13-3-15-7/h5-8,10H,2-4H2,1H3/t5-,6-,7+,8-/m1/s1 |
| LEDER | O=C([C@H](OCO1)[C@@H](OCO2)[C@H]1[C@H]2CO)OC |
| IUPAC-namn | methyl (4R,4aS,8R,8aR)-8-(hydroxymethyl)tetrahydro-[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxine-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.2 |
| Formel vikt | 234.07 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?