Läs mer
2,4:3,5-Di-O-methylene-D-idaric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4:3,5-Di-O-methylene-D-idaric Acid |
| CAS | 7595-91-7 |
| Molekylformel | C8H10O8 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,43,5-Di-O-Methylene-D-Idaric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O8/c9-7(10)5-4-3(13-1-15-5)6(8(11)12)16-2-14-4/h3-6H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-,5+,6+/m1/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@H]1OCO[C@@H]2[C@H]1OCO[C@@H]2C(=O)O |
| IUPAC-namn | (4S,4aR,8S,8aR)-4,4a,8,8a-tetrahydro-[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxine-4,8-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.16 |
| Formel vikt | 234.0376 |